Tisk…
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9735-1G OR9735-250MG
APOSOR9735-1GEA 622 CZK
APOSOR9735-1G APOSOR9735-250MG
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-chloro-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₈ClNO₂S
Bod tání: 46…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02956798
CAS číslo: 7238-62-2