5-(3-Bromophenyl)oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9727-5G
OR9727-10G
APOSOR9727-5GEA
3970
CZK
APOSOR9727-5G
APOSOR9727-10G
5-(3-Bromophenyl)oxazole
5-(3-Bromophenyl)oxazole
Vzorec:
C₉H₆BrNO Bod tání: 50…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05668970 CAS číslo: 243455-57-4 |