Tisk…
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Pyridin-4-yl)benzoic acid
OR9726-1G OR9726-250MG
APOSOR9726-1GEA 2730 CZK
APOSOR9726-1G APOSOR9726-250MG
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Bod tání: 268 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864808
CAS číslo: 4385-78-8