Tisk…
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyridin-4-yl-benzoic acid
OR9724-1G OR9724-250MG
APOSOR9724-1GEA 870 CZK
APOSOR9724-1G APOSOR9724-250MG
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid 96%
4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2100 g/mol
Bod tání: 300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114574
CAS číslo: 4385-76-6