Tisk…

3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR9722-1G
APOSOR9722-1GEA 2860 CZK
APOSOR9722-1G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid 98%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 154…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864484
CAS číslo: 264264-33-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR