Tisk…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9721-1G OR9721-100MG OR9721-5G
APOSOR9721-1GEA 4370 CZK
APOSOR9721-1G APOSOR9721-100MG APOSOR9721-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid 97%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Bod tání: 194…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659077
CAS číslo: 108035-47-8