Tisk…
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9720-1G OR9720-250MG
APOSOR9720-1GEA 3740 CZK
APOSOR9720-1G APOSOR9720-250MG
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine 95%
4-(3-Bromophenyl)-2-methylpyrimidine
Vzorec: C₁₁H₉BrN₂
Bod tání: 66…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659074
CAS číslo: 844891-12-9