Tisk…
5-Nitrosalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9715-100G OR9715-25G OR9715-500G
APOSOR9715-100GEA 1580 CZK
APOSOR9715-100G APOSOR9715-25G APOSOR9715-500G
5-Nitrosalicylaldehyde
5-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: 123…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007337
CAS číslo: 97-51-8
EINECS: 202-587-0