Tisk…
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9714-1G OR9714-250MG
APOSOR9714-1GEA 16170 CZK
APOSOR9714-1G APOSOR9714-250MG
2-Amino-5-chlorothiophenol 98%
2-Amino-5-chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₆ClNS
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 23474-98-8