Tisk…
(Ethylsulphonyl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl phenyl sulphone, (Ethylsulphonyl)benzol
OR9713-100G OR9713-25G
APOSOR9713-100GEA 8270 CZK
APOSOR9713-100G APOSOR9713-25G
(Ethylsulphonyl)benzene
(Ethylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₁₀O₂S
MW: 170.23
Bod varu: 103 °C/0.75mmHg
Bod tání: 35…44 °C
Hustota: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025081
CAS číslo: 599-70-2
EINECS: 209-972-2