Tisk…
3-Chlorothioanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9711-100G OR9711-25G OR9711-5G
APOSOR9711-100GEA 10350 CZK
APOSOR9711-100G APOSOR9711-25G APOSOR9711-5G
3-Chlorothioanisole 97%
3-Chlorothioanisole
Vzorec: C₇H₇ClS
Bod varu: 218 °C
Hustota: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040127
CAS číslo: 4867-37-2