Tisk…
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9708-25G OR9708-5G OR9708-100G
APOSOR9708-25GEA 3480 CZK
APOSOR9708-25G APOSOR9708-5G APOSOR9708-100G
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013461
CAS číslo: 118427-29-5