4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Ethylphenylhydrazine Hydrochloride
OR9704-25G
APOSOR9704-25GEA
4470
CZK
APOSOR9704-25G
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
4-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₈H₁₃ClN₂ MW: 172,6552 g/mol Bod tání: 232…234 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861267 CAS číslo: 53661-18-0 |