Tisk…
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9699-1G OR9699-250MG
APOSOR9699-1GEA 8960 CZK
APOSOR9699-1G APOSOR9699-250MG
(4-Methylthien-2-yl)methylamine 97%
(4-Methylthien-2-yl)methylamine
Vzorec: C₆H₉NS
Bod varu: 42…46 °C/0,1mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657973
CAS číslo: 104163-39-5
UN: 2735
ADR: 8,III