Tisk…
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(4-Bromobenzyl)piperazine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR9696-1G OR9696-250MG
APOSOR9696-1GEA 7110 CZK
APOSOR9696-1G APOSOR9696-250MG
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(4-bromobenzyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₆H₂₃BrN₂O₂
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659068
CAS číslo: 844891-10-7
UN: 1759
ADR: 8,III