Tisk…

3-Bromo-1-benzofuran 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromobenzofuran

OR9692-250MG
APOSOR9692-250MGEA 622 CZK
APOSOR9692-250MG
3-Bromo-1-benzofuran 97%
3-Bromo-1-benzofuran
Vzorec: C₈H₅BrO
MW: 197,04 g/mol
Bod varu: 110 °C
Bod tání: 35…40 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01029425
CAS číslo: 59214-70-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR