Tisk…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9691-1G
APOSOR9691-1GEA 622 CZK
APOSOR9691-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,1454 g/mol
Bod tání: 195,5…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01720458
CAS číslo: 6200-60-8