Tisk…
2,4-Dichloroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9687-1KG OR9687-250G OR9687-100G
APOSOR9687-1KGEA 11180 CZK
APOSOR9687-1KG APOSOR9687-250G APOSOR9687-100G
2,4-Dichloroaniline 99%
2,4-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
Bod varu: 245 °C
Bod tání: 60…62 °C
Hustota: 1,567 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007661
CAS číslo: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1,II