Tisk…
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9686-1G OR9686-250MG
APOSOR9686-1GEA 7080 CZK
APOSOR9686-1G APOSOR9686-250MG
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride 97%
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClNOS
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659063
CAS číslo: 844891-05-0
UN: 3261
ADR: 8,II