Tisk…
3-Nitrobenzophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9685-25G OR9685-100G
APOSOR9685-25GEA 6020 CZK
APOSOR9685-25G APOSOR9685-100G
3-Nitrobenzophenone 98%
3-Nitrobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₉NO₃
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007257
CAS číslo: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9