Tisk…
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9684-5G OR9684-25G
APOSOR9684-5GEA 0 CZK
APOSOR9684-5G APOSOR9684-25G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06659062
CAS číslo: 844891-04-9