Tisk…

5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR9680-1G OR9680-5G
APOSOR9680-1GEA 3540 CZK
APOSOR9680-1G APOSOR9680-5G
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde 97%
5-Methylisoxazole-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Bod varu: 53…57 °C/8mmHg
Bod tání: 30…34 °C
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797459
CAS číslo: 62254-74-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR