Tisk…
2-Bromo-4-chlorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
OR9677-100G OR9677-25G
APOSOR9677-100GEA 1580 CZK
APOSOR9677-100G APOSOR9677-25G
2-Bromo-4-chlorotoluene
2-Bromo-4-chlorotoluene
Vzorec: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Bod varu: 114…12mm °C
Hustota: 156 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060650
CAS číslo: 27139-97-5