Tisk…
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR967361-1G OR967361-5G
APOSOR967361-1GEA 7380 CZK
APOSOR967361-1G APOSOR967361-5G
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Fmoc-Cys(SO₃H)-OH·disodium salt
Vzorec: C₁₈H₁₅NNa₂O₇S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237016
CAS číslo: 163558-30-3