Tisk…
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9670-1G OR9670-250MG
APOSOR9670-1GEA 6650 CZK
APOSOR9670-1G APOSOR9670-250MG
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine 95%
N-Methyl-1-quinolin-6-ylmethanamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Bod varu: 120 °C/0,525mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738897
CAS číslo: 179873-36-0
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III