Tisk…
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Oxo-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-6-carboxaldehyde
OR9669-1G OR9669-5G OR9669-25G
APOSOR9669-1GEA 5920 CZK
APOSOR9669-1G APOSOR9669-5G APOSOR9669-25G
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde 95+%
2,3-Dihydro-5-oxo-(1H,5H)-benzo[ij]quinolizine-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Bod tání: 214…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01567808
CAS číslo: 386715-48-6