Tisk…
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)homopiperazine
OR9662-1G OR9662-250MG
APOSOR9662-1GEA 11810 CZK
APOSOR9662-1G APOSOR9662-250MG
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane 97%
4-(6-Methylpyrazin-2-yl)-1,4-diazepane
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄
MW: 192.27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435920
CAS číslo: 869901-23-5