Tisk…
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9659-1G OR9659-5G
APOSOR9659-1GEA 622 CZK
APOSOR9659-1G APOSOR9659-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline 98%
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435857
CAS číslo: 148546-99-0
UN: 3263
ADR: 8,II