2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chlorophenethyl alcohol
OR965862-100G
OR965862-25G
APOSOR965862-100GEA
6050
CZK
APOSOR965862-100G
APOSOR965862-25G
2-(3-Chlorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Chlorophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002892 CAS číslo: 5182-44-5 |