Tisk…
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-cyclopropylthiazole-2-carboxylate
OR965854-1G
APOSOR965854-1GEA 8570 CZK
APOSOR965854-1G
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-4-cyclopropyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂S
MW: 197,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656780
CAS číslo: 439692-05-4