Tisk…
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965821-1G OR965821-250MG OR965821-5G
APOSOR965821-1GEA 4070 CZK
APOSOR965821-1G APOSOR965821-250MG APOSOR965821-5G
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-2-methoxypyrimidin-4-amine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053596
CAS číslo: 3286-55-3