Tisk…
2-(2-Furyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9658-1G OR9658-250MG OR9658-500MG OR9658-5G
APOSOR9658-1GEA 11180 CZK
APOSOR9658-1G APOSOR9658-250MG APOSOR9658-500MG APOSOR9658-5G
2-(2-Furyl)aniline 95%
2-(2-Furyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₉NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039070
CAS číslo: 55578-79-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III