Tisk…
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965768-1G OR965768-250MG
APOSOR965768-1GEA 22950 CZK
APOSOR965768-1G APOSOR965768-250MG
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05667138
CAS číslo: 100047-61-8