Tisk…
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR965764-100G OR965764-25G
APOSOR965764-100GEA 13690 CZK
APOSOR965764-100G APOSOR965764-25G
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate 98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Vzorec: C₈H₁₅BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209634
CAS číslo: 24457-21-4
UN: 1760
ADR: 8,III