Tisk…
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
OR965738-1G OR965738-5G
APOSOR965738-1GEA 5390 CZK
APOSOR965738-1G APOSOR965738-5G
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile 97%
4-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₇N₃O
MW: 197,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927046
CAS číslo: 353259-03-7