4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965736-1G
OR965736-5G
APOSOR965736-1GEA
4770
CZK
APOSOR965736-1G
APOSOR965736-5G
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine 95%
4-Pyridin-4-ylpyrimidin-2-amine
Vzorec:
C₉H₈N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03305477 CAS číslo: 66521-70-8 |