Tisk…
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965734-100G OR965734-10G OR965734-25G
APOSOR965734-100GEA 19940 CZK
APOSOR965734-100G APOSOR965734-10G APOSOR965734-25G
4-(p-Tolyl)butyric acid 97%
4-(p-Tolyl)butyric acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021786
CAS číslo: 4521-22-6