Tisk…
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965662-100MG OR965662-1G OR965662-250MG
APOSOR965662-100MGEA 4140 CZK
APOSOR965662-100MG APOSOR965662-1G APOSOR965662-250MG
4-(5-Oxazolyl)benzylamine 95%
4-(5-Oxazolyl)benzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213310
CAS číslo: 672324-91-3