Tisk…
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965652-1G OR965652-250MG
APOSOR965652-1GEA 1290 CZK
APOSOR965652-1G APOSOR965652-250MG
3-(Cyanomethyl)benzoic acid 96%
3-(Cyanomethyl)benzoic acid
Vzorec: C9H7NO2
MW: 161.1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234486
CAS číslo: 5689-33-8