Tisk…
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965602-1G OR965602-250MG
APOSOR965602-1GEA 20470 CZK
APOSOR965602-1G APOSOR965602-250MG
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline 95%
2-Chloro-4,5-dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08691143
CAS číslo: 32829-09-7