Tisk…
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965593-1G OR965593-250MG
APOSOR965593-1GEA 3020 CZK
APOSOR965593-1G APOSOR965593-250MG
3-(Methoxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Methoxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01871355
CAS číslo: 32194-76-6