5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965582-1G
APOSOR965582-1GEA
3970
CZK
APOSOR965582-1G
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec:
C₃H₄N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03161246 CAS číslo: 31130-17-3 |