4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(Morpholinomethyl)thiazol-2-amine
OR965574-100MG
OR965574-1G
OR965574-250MG
APOSOR965574-100MGEA
1990
CZK
APOSOR965574-100MG
APOSOR965574-1G
APOSOR965574-250MG
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine 97%
4-Morpholin-4-ylmethylthiazol-2-ylamine
Vzorec:
C₈H₁₃N₃OS MW: 199,28 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06340096 CAS číslo: 3008-61-5 |