Tisk…
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965552-1G
APOSOR965552-1GEA 5060 CZK
APOSOR965552-1G
4-Phenyl-1H-pyrazole 98%
4-Phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462204
CAS číslo: 10199-68-5