2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR9655-1G
OR9655-100MG
OR9655-5G
APOSOR9655-1GEA
2700
CZK
APOSOR9655-1G
APOSOR9655-100MG
APOSOR9655-5G
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
2-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03419322 CAS číslo: 58028-74-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |