Tisk…
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965482-25G OR965482-5G
APOSOR965482-25GEA 7210 CZK
APOSOR965482-25G APOSOR965482-5G
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine 98%
4-(Pyridin-3-yl)pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₉H₈N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01317832
CAS číslo: 66521-66-2