(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965476-1G
OR965476-5G
APOSOR965476-1GEA
6220
CZK
APOSOR965476-1G
APOSOR965476-5G
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime 96%
(E)-2-Chloro-5-methylnicotinaldehyde oxime
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13563057 CAS číslo: 1203500-13-3 |