Tisk…
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR965427-250MG OR965427-1G
APOSOR965427-250MGEA 11380 CZK
APOSOR965427-250MG APOSOR965427-1G
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
2-Bromo-6-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₇BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922819
CAS číslo: 1042141-33-2