Tisk…
(±)-2-Methylcaproic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965380-100G OR965380-25G
APOSOR965380-100GEA 5130 CZK
APOSOR965380-100G APOSOR965380-25G
(±)-2-Methylcaproic acid 95%
(±)-2-Methylcaproic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002674
CAS číslo: 4536-23-6