Tisk…
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(tert-Butylthio)pyridin-2-amine
OR965345-1G OR965345-250MG
APOSOR965345-1GEA 7710 CZK
APOSOR965345-1G APOSOR965345-250MG
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine 95%
3-tert-Butylsulphanyl-pyridin-2-ylamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663516
CAS číslo: 551950-47-1